Níquel (II) cloruro, anhidro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de níquel
IN2677-250G IN2677-50G
APOSIN2677-250GEA 348 EUR
APOSIN2677-250G APOSIN2677-50G
Níquel (II) cloruro, anhidro 98%
Níquel (II) cloruro
Formula: Cl₂Ni
Pto. de fusión: 1001 °C
Densidad: 3,55 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011142
Núm. CAS: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III