Níquel (II) cloruro hexahidrato 99,95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicloruro de níquel hexahidrato
IN2683-1KG
IN2683-250G
APOSIN2683-1KGEA
342
EUR
APOSIN2683-1KG
APOSIN2683-250G
Níquel (II) cloruro hexahidrato 99,95%
Níquel (II) cloruro hexahidrato
Formula:
NiCl₂·6H₂O MW: 237,69 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149809 Núm. CAS: 7791-20-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III |