Níquel (II) nitrato hexahidrato 99.995%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN2698-250G IN2698-50G
APOSIN2698-250GEA 290 EUR
APOSIN2698-250G APOSIN2698-50G
Níquel (II) nitrato hexahidrato 99.995%
Níquel (II) nitrato hexahidrato
Formula: Ni(NO₃)₂·6H₂O
MW: 290,79 g/mol
Pto. Ebullición: 137 °C
Pto. de fusión: 56,7 °C
Densidad: 2,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149805
Núm. CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III