Níquel (II) óxido 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN2701-100G IN2701-500G
APOSIN2701-100GEA 132 EUR
APOSIN2701-100G APOSIN2701-500G
Níquel (II) óxido 99%
Níquel (II) óxido
Formula: NiO
Pto. de fusión: 1984 °C
Densidad: 6,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011145
Núm. CAS: 1313-99-1