Níquel (II) óxido 99.99+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
IN2704-100G
IN2704-50G
APOSIN2704-100GEA
0
EUR
APOSIN2704-100G
APOSIN2704-50G
Níquel (II) óxido 99.99+%
Níquel (II) óxido
Formula:
NiO Pto. de fusión: 1900 °C Densidad: 6,67 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011145 Núm. CAS: 1313-99-1 |