Niobio 99,8%, en polvo –60 mesh
Proveedor: Apollo Scientific
IN2731-100G IN2731-25G
APOSIN2731-100GEA 0 EUR
APOSIN2731-100G APOSIN2731-25G
Niobio 99,8%, en polvo –60 mesh
Niobio
Formula: Nb
Pto. Ebullición: 4742 °C
Pto. de fusión: 2468 °C
Densidad: 8,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011126
Núm. CAS: 7440-03-1