Niobio (V) cloruro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de niobio (V), Pentacloruro de niobio
IN2743-100G IN2743-25G
APOSIN2743-100GEA 480 EUR
APOSIN2743-100G APOSIN2743-25G
Niobio (V) cloruro 99,9%
Niobio (V) cloruro
Formula: Cl₅Nb
Pto. Ebullición: 254 °C
Pto. de fusión: 204,7 °C
Densidad: 2,75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011127
Núm. CAS: 10026-12-7
UN: 3260
ADR: 8,III