Niobio (V) óxido 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pentaóxido de diniobio
IN2773-100G IN2773-500G
APOSIN2773-100GEA 277 EUR
APOSIN2773-100G APOSIN2773-500G
Niobio (V) óxido 99.99%
Niobio (V) óxido
Formula: Nb₂O₅
MW: 265.81 g/mol
Pto. de fusión: 1485 °C
Densidad: 4.47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011128
Núm. CAS: 1313-96-8
Índice Merck: 14,06559