Palladium hydroxide on carbon 95% 20% Pd, wet support, en polvo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN2807-5G IN2807-25G
APOSIN2807-5GEA 91.5 EUR
APOSIN2807-5G APOSIN2807-25G
Palladium hydroxide on carbon 95% 20% Pd, wet support, en polvo
Palladium hydroxide
Formula: H₂O₂Pd
MW: 140.435 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064599
Núm. CAS: 12135-22-7
EINECS: 235-219-2