Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pd2dba3, Pd₂(dba)₃
IN2823-1G IN2823-25G IN2823-5G
APOSIN2823-1GEA 31.9 EUR
APOSIN2823-1G APOSIN2823-25G APOSIN2823-5G
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Formula: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
MW: 915,72 g/mol
Pto. de fusión: 152…155 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013310
Núm. CAS: 51364-51-3
EINECS: 479-280-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III