Fósforo tribromuro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN2839-100G IN2839-500G
APOSIN2839-100GEA 164 EUR
APOSIN2839-100G APOSIN2839-500G
Fósforo tribromuro 99%
Fósforo tribromuro
Formula: PBr₃
Pto. Ebullición: 175 °C
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 2,852 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011436
Núm. CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8,II