Ácido orto-peryódico 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN2845-5G IN2845-50G IN2845-250G
APOSIN2845-5GEA 43.7 EUR
APOSIN2845-5G APOSIN2845-50G APOSIN2845-250G
Ácido orto-peryódico 99+%
Ácido orto-peryódico
Formula: H₅IO₆
Pto. Ebullición: 140 °C
Pto. de fusión: 122…130 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011344
Núm. CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II