di-Fósforo pentóxido 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN2857-2.5KG IN2857-500G
APOSIN2857-2.5KGEA 177 EUR
APOSIN2857-2.5KG APOSIN2857-500G
di-Fósforo pentóxido 98%
di-Fósforo pentóxido
Formula: P₂O₅
Pto. de fusión: 340 °C (subl.)
Densidad: 2,39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011440
Núm. CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II