Fósforo pentabromuro 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: Phosphorus pentabromide

IN2860-100G IN2860-25G
APOSIN2860-100GEA 0 EUR
APOSIN2860-100G APOSIN2860-25G
Fósforo pentabromuro 95%
Fósforo pentabromuro
Formula: PBr₅
MW: 430,49 g/mol
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011437
Núm. CAS: 7789-69-7
EINECS: 232-186-6
UN: 2691
ADR: 8,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR