Potasio dihidrogenofosfato 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potasio fosfato monobásico
IN2904-1KG IN2904-5KG
APOSIN2904-1KGEA 183 EUR
APOSIN2904-1KG APOSIN2904-5KG
Potasio dihidrogenofosfato 99,9%
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
Pto. de fusión: 252…253 °C
Densidad: 2,338 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4