Potasio yoduro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
IN2918-1KG IN2918-250G
APOSIN2918-1KGEA 183 EUR
APOSIN2918-1KG APOSIN2918-250G
Potasio yoduro
Potasio yoduro
Formula: Kl
Pto. Ebullición: 1330 °C
Pto. de fusión: 681 °C
Densidad: 3,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4