Potasio nitrato 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN2926-100G IN2926-500G
APOSIN2926-100GEA 0 EUR
APOSIN2926-100G APOSIN2926-500G
Potasio nitrato 99,9%
Potasio nitrato
Formula: KNO₃
Pto. Ebullición: 400 °C
Pto. de fusión: 334 °C
Densidad: 2,109 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011409
Núm. CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III