di-Potasio tetraborato tetrahidrato 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium tetraborate tetrahydrate
IN2943-2KG IN2943-500G
APOSIN2943-2KGEA 0 EUR
APOSIN2943-2KG APOSIN2943-500G
di-Potasio tetraborato tetrahidrato 99%
di-Potasio tetraborato tetrahidrato
Formula: B₄K₂O₇·4H₂O
MW: 305.49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149924
Núm. CAS: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5