Potassium trimethylsilanolate 90%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
IN2946-100G
IN2946-25G
APOSIN2946-100GEA
0
EUR
APOSIN2946-100G
APOSIN2946-25G
Potassium trimethylsilanolate 90%
Potassium trimethylsilanolate
Formula:
C₃H₉KOSi Pto. de fusión: 135…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013421 Núm. CAS: 10519-96-7 UN: 3263 ADR: 8,II |