Potassium sulphite 90%
Proveedor: Apollo Scientific
IN2949-1KG IN2949-2.5KG IN2949-250G
APOSIN2949-1KGEA 186 EUR
APOSIN2949-1KG APOSIN2949-2.5KG APOSIN2949-250G
Potassium sulphite 90%
Potassium sulphite
Formula: K₂SO₃
Pto. de fusión: >590 °C
Densidad: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011387
Núm. CAS: 10117-38-1
EINECS: 233-321-1