Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN2965-250G IN2965-50G
APOSIN2965-250GEA 219 EUR
APOSIN2965-250G APOSIN2965-50G
Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Praseodymium(III) chloride heptahydrate
Pto. de fusión: 115 °C
Densidad: 2,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149829
Núm. CAS: 10025-90-8