Tricloruro de praseodimio, anhidro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN2968-10G IN2968-50G
APOSIN2968-10GEA 137 EUR
APOSIN2968-10G APOSIN2968-50G
Tricloruro de praseodimio, anhidro
Tricloruro de praseodimio
Formula: Cl₃Pr
Pto. Ebullición: 1700 °C
Pto. de fusión: 786 °C
Densidad: 4,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011176
Núm. CAS: 10361-79-2