Trifluoruro de praseodimio 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
IN2971-100G
IN2971-25G
APOSIN2971-100GEA
1080
EUR
APOSIN2971-100G
APOSIN2971-25G
Trifluoruro de praseodimio 99,9%
Trifluoruro de praseodimio
Formula:
F₃Pr MW: 197,9 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016287 Núm. CAS: 13709-46-1 |