Óxido de praseodimio (III,IV) 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
IN2980-250G IN2980-50G
APOSIN2980-250GEA 270 EUR
APOSIN2980-250G APOSIN2980-50G
Óxido de praseodimio (III,IV) 99,9%
Óxido de praseodimio (III,IV)
Formula: O₁₁Pr₆
Pto. Ebullición: 4200 °C
Pto. de fusión: 2500 °C
Densidad: 7,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011178
Núm. CAS: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9