Dióxido de renio 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Óxido de renio (IV)
IN2995-1G IN2995-5G
APOSIN2995-1GEA 125 EUR
APOSIN2995-1G APOSIN2995-5G
Dióxido de renio 99,9%
Dióxido de renio
Formula: O₂Re
MW: 218.21 g/mol
Pto. de fusión: 1000 °C
Densidad: 11.4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016305
Núm. CAS: 12036-09-8