Bromuro de rubidio 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
IN3013-25G IN3013-5G IN3013-100G
APOSIN3013-25GEA 258 EUR
APOSIN3013-25G APOSIN3013-5G APOSIN3013-100G
Bromuro de rubidio 99,9%
Bromuro de rubidio
Formula: BrRb
MW: 165.37 g/mol
Pto. Ebullición: 1340
Pto. de fusión: 693 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011186
Núm. CAS: 7789-39-1
Índice Merck: 12,08440