Rubidio cloruro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN3019-25G IN3019-1G
APOSIN3019-25GEA 176 EUR
APOSIN3019-25G APOSIN3019-1G
Rubidio cloruro 99%
Cloruro de rubidio
Formula: RbCl
Pto. Ebullición: 1390 °C
Pto. de fusión: 715 °C
Densidad: 2,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011187
Núm. CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9