Rutenio 99,95%, en polvo –200 mesh
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN3055-10G IN3055-2G
APOSIN3055-10GEA 1280 EUR
APOSIN3055-10G APOSIN3055-2G
Rutenio 99,95%, en polvo –200 mesh
Rutenio
Formula: Ru
Pto. Ebullición: 4900 °C
Pto. de fusión: 2500 °C
Densidad: 12,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011207
Núm. CAS: 7440-18-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III