Cloruro de rutenio (III) hidrato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN3062-5G IN3062-1G IN3062-25G
APOSIN3062-5GEA 139 EUR
APOSIN3062-5G APOSIN3062-1G APOSIN3062-25G
Cloruro de rutenio (III) hidrato 97%
Cloruro de rutenio (III) hidrato
Formula: Cl₃Ru·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149844
Núm. CAS: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,II