Dióxido de rutenio 99.5+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Óxido de rutenio (IV), Rutenio (IV) óxido
IN3064-1G IN3064-5G
APOSIN3064-1GEA 125 EUR
APOSIN3064-1G APOSIN3064-5G
Dióxido de rutenio 99.5+%
Dióxido de rutenio
Formula: O₂Ru
MW: 133.07 g/mol
Pto. de fusión: 1200 °C (subl.)
Densidad: 6.97 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074857
Núm. CAS: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II