Trinitrato de samario hexahidrato 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Nitrato de samario (III) hexahidrato, Samario (III) nitrato hexahidrato
IN3091-100G IN3091-25G
APOSIN3091-100GEA 319 EUR
APOSIN3091-100G APOSIN3091-25G
Trinitrato de samario hexahidrato 99,9%
Trinitrato de samario hexahidrato
Formula: N₃O₉Sm·6H₂O
Pto. de fusión: 78 °C
Densidad: 2,375 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149857
Núm. CAS: 13759-83-6