Cloruro de escandio (III) hexahidrato 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN3130-1G IN3130-5G
APOSIN3130-1GEA 232 EUR
APOSIN3130-1G APOSIN3130-5G
Cloruro de escandio (III) hexahidrato 99.99%
Cloruro de escandio (III) hexahidrato
Formula: Cl₃Sc·6H₂O
MW: 259.41 g/mol
Pto. de fusión: 63…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149852
Núm. CAS: 20662-14-0