Trióxido de diescandio 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Óxido de escandio, Óxido de escandio (III)
IN3145-1G IN3145-5G
APOSIN3145-1GEA 77 EUR
APOSIN3145-1G APOSIN3145-5G
Trióxido de diescandio 99,9%
Trióxido de diescandio
Formula: O₃Sc₂
Densidad: 3,864 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011223
Núm. CAS: 12060-08-1