Trióxido de diescandio 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Óxido de escandio, Óxido de escandio (III)
IN3148-1G IN3148-5G IN3148-25G
APOSIN3148-1GEA 116 EUR
APOSIN3148-1G APOSIN3148-5G APOSIN3148-25G
Trióxido de diescandio 99.99%
Trióxido de diescandio
Formula: O₃Sc₂
Pto. de fusión: 2485 °C
Densidad: 3,864 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011223
Núm. CAS: 12060-08-1