Selenio dióxido 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
IN3175-100G IN3175-500G
APOSIN3175-100GEA 306 EUR
APOSIN3175-100G APOSIN3175-500G
Selenio dióxido 99,9%
Selenio dióxido
Formula: SeO₂
Pto. de fusión: 340…350 °C (subl.)
Densidad: 3,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003562
Núm. CAS: 7446-08-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III