Silicio 99,9%, en polvo –100 mesh
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN3181-100G IN3181-500G
APOSIN3181-100GEA 0 EUR
APOSIN3181-100G APOSIN3181-500G
Silicio 99,9%, en polvo –100 mesh
Silicio
Formula: Si
Pto. Ebullición: 2600 °C
Pto. de fusión: 1420 °C
Densidad: 2,329 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085311
Núm. CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III