Plata nitrato 99.9+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN3235-100G IN3235-25G
APOSIN3235-100GEA 203 EUR
APOSIN3235-100G APOSIN3235-25G
Plata nitrato 99.9+%
Plata nitrato
Formula: AgNO₃
Pto. de fusión: 212 °C (desc.)
Densidad: 4,352 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II