Sodio yoduro, anhidro 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
IN3263-100G
IN3263-1KG
IN3263-250G
APOSIN3263-100GEA
50.9
EUR
APOSIN3263-100G
APOSIN3263-1KG
APOSIN3263-250G
Sodio yoduro, anhidro 99+%
Sodio yoduro
Formula:
NaI Pto. Ebullición: 1304 °C Pto. de fusión: 661 °C Densidad: 3,67 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003532 Núm. CAS: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |