Volframato de disodio dihidrato 98-101% ACS
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
IN3275-100G
APOSIN3275-100GEA 72.5 EUR
APOSIN3275-100G
Volframato de disodio dihidrato 98-101% ACS
Volframato de disodio dihidrato
Formula: Na₂WO₄·2H₂O
MW: 329,85 g/mol
Pto. de fusión: 698 °C
Densidad: 3,23…3.25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149190
Núm. CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4