Sodio peryodato 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodio metaperiodato, Sodio tetroxoyodato (VII)
IN3306-100G IN3306-1KG IN3306-500G
APOSIN3306-100GEA 50.9 EUR
APOSIN3306-100G APOSIN3306-1KG APOSIN3306-500G
Sodio peryodato 99%
Sodio peryodato
Formula: NaIO₄
Pto. de fusión: 300 °C (desc.)
Densidad: 4,174 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003534
Núm. CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1+8,I