Sodium thiophosphate hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN3322-25G IN3322-1G IN3322-5G
APOSIN3322-25GEA 255 EUR
APOSIN3322-25G APOSIN3322-1G APOSIN3322-5G
Sodium thiophosphate hydrate
Sodium thiophosphate hydrate
Formula: H₂Na₃O₄PS
MW: 198,015 g/mol
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041513
Núm. CAS: 10489-48-2