Bromuro de estroncio, anhidro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
IN3340-250G IN3340-50G
APOSIN3340-250GEA 502 EUR
APOSIN3340-250G APOSIN3340-50G
Bromuro de estroncio, anhidro 99,9%
Bromuro de estroncio
Formula: Br₂Sr
MW: 247.43 g/mol
Pto. Ebullición: 2146
Pto. de fusión: 643 °C
Densidad: 4.216 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049548
Núm. CAS: 10476-81-0
Índice Merck: 13,08917