Cloruro de estroncio 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN3352-100G IN3352-500G
APOSIN3352-100GEA 108 EUR
APOSIN3352-100G APOSIN3352-500G
Cloruro de estroncio 99%
Cloruro de estroncio
Formula: Cl₂Sr
Pto. Ebullición: 1250 °C
Pto. de fusión: 873 °C
Densidad: 3,052 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011249
Núm. CAS: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6