Cloruro de estroncio 99.999%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Estroncio cloruro
IN3355-25G
IN3355-5G
APOSIN3355-25GEA
261
EUR
APOSIN3355-25G
APOSIN3355-5G
Cloruro de estroncio 99.999%
Cloruro de estroncio
Formula:
Cl₂Sr Pto. de fusión: 873 °C Densidad: 3,05 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011249 Núm. CAS: 10476-85-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...