Óxido de estroncio 99,5%
Proveedor: Apollo Scientific
IN3373-100G IN3373-25G
APOSIN3373-100GEA 551 EUR
APOSIN3373-100G APOSIN3373-25G
Óxido de estroncio 99,5%
Óxido de estroncio
Formula: SrO
MW: 103.62 g/mol
Pto. Ebullición: 3000
Pto. de fusión: 2430 °C
Densidad: 4.7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049558
Núm. CAS: 1314-11-0
Índice Merck: 12,09009