Sulfato de estroncio 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
IN3379-25G IN3379-5G IN3379-100G
APOSIN3379-25GEA 234 EUR
APOSIN3379-25G APOSIN3379-5G APOSIN3379-100G
Sulfato de estroncio 99.99%
Sulfato de estroncio
Formula: O₄SSr
Pto. de fusión: 1600 °C
Densidad: 3,96 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036274
Núm. CAS: 7759-02-6