Azufre, en polvo sublimed
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN3391-2KG IN3391-500G
APOSIN3391-2KGEA 0 EUR
APOSIN3391-2KG APOSIN3391-500G
Azufre, en polvo sublimed
Azufre
Formula: S
Pto. Ebullición: 445 °C
Pto. de fusión: 112 °C
Densidad: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085316
Núm. CAS: 7704-34-9
UN: 1350
ADR: 4.1,III