Tantalio 99,98%, en polvo –60 mesh
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Tántalo
IN3400-100G IN3400-25G
APOSIN3400-100GEA 0 EUR
APOSIN3400-100G APOSIN3400-25G
Tantalio 99,98%, en polvo –60 mesh
Tantalio
Formula: Ta
MW: 180.95 g/mol
Pto. Ebullición: 5429 °C
Pto. de fusión: 2996 °C
Densidad: 16.6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011252
Núm. CAS: 7440-25-7
Índice Merck: 12,09223