Pentacloruro de tántalo 99.999%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de tántalo (V)
IN3406-100G IN3406-250G IN3406-25G
APOSIN3406-100GEA 502 EUR
APOSIN3406-100G APOSIN3406-250G APOSIN3406-25G
Pentacloruro de tántalo 99.999%
Pentacloruro de tántalo
Formula: Cl₅Ta
Pto. Ebullición: 242 °C
Pto. de fusión: 216 °C
Densidad: 3,68 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011253
Núm. CAS: 7721-01-9
UN: 3260
ADR: 8,II