Etanolato de tántalo(V) 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tantalum(V) ethoxide
IN3409-10G IN3409-50G
APOSIN3409-10GEA 161 EUR
APOSIN3409-10G APOSIN3409-50G
Etanolato de tántalo(V) 99.99%
Etanolato de tántalo(V)
Formula: C₁₀H₂₅O₅Ta
MW: 406.25 g/mol
Pto. de fusión: 21 °C
Densidad: 1.566 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049785
Núm. CAS: 6074-84-6
UN: 1993
ADR: 3 III